Print…
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado, extra puro, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.04982.1000 1.04982.9025
1.04982.1000EA 158 EUR
1.04982.1000 1.04982.9025
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado, extra puro, Supelco®
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado
Fórmula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167023
Número CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793