Print…
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
211095000 211090025
ACRO211095000EA 56.5 EUR
ACRO211095000 ACRO211090025
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado 99+% para análise
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado
Fórmula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Peso Molecular: 422.39 g/mol
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 1.85 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167023
Número CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %