Print…
Cromato de sódio tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
216623-100G 216623-500G
SIAL216623-100GEA 39 EUR
SIAL216623-100G SIAL216623-500G
Cromato de sódio tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Cromato de sódio tetrahidratado
Fórmula: CrNa₂O₄·4H₂O
Peso Molecular: 234.03 g/mol
Ponto de Fusão: 792.2
Densidade: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149167
Número CAS: 10034-82-9
EINECS: 231-889-5
UN: 3288
ADR: 6.1 II