Print…
Carbonato de sódio monohidratado 99,5 ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Sodium carbonate hydrous, Soda monohydrate
230952-100G 230952-2.5KG 230952-500G
230952-100GEA 0 EUR
230952-100G 230952-2.5KG 230952-500G
Carbonato de sódio monohidratado 99,5 ACS, Fluka™
Carbonato de sódio monohidratado
Fórmula: Na₂CO₃·1H₂O
Peso Molecular: 124.00 g/mol
Ponto de Fusão: 851 °C
Densidade: 2.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149177
Número CAS: 5968-11-6
EINECS: 207-838-8
Encomendar
Assay Min. 99.5 %
Loss on drying (150°C) 13.0 - 15.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
S-compounds (as SO₄) Max. 0.004 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.005 %