Print…
Perclorato de lítio trihidratado, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11638.30 11638.A1
11638.30EA 99.5 EUR
11638.30 11638.A1
Perclorato de lítio trihidratado, grade reagente
Perclorato de lítio trihidratado
CAS No.: 13453-78-6 Molecular Formula: ClLiO4.3H2O Formula Weight: 160.45 (106.40anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.84 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5539 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00149765
Fórmula: ClLiO₄·3H₂O
Peso Molecular: 160.44 g/mol
Ponto de Fusão: 91.85
Densidade: 1.84
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149765
Número CAS: 13453-78-6
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,5539