Print…
Perclorato de lítio trihidratado 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
194720250 194722500 194720010
ACRO194720250EA 28.3 EUR
ACRO194720250 ACRO194722500 ACRO194720010
Perclorato de lítio trihidratado 99%, extra puro
Perclorato de lítio trihidratado
Fórmula: ClLiO₄·3H₂O
Peso Molecular: 160.44 g/mol
Ponto de Fusão: 95 °C
Densidade: 1.841
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149765
Número CAS: 13453-78-6
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Encomendar
Appearance White Adhering crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm