Lithium chloride hydrate ≥99.996% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.996%
CAS No.: 85144-11-2
Molecular Formula: LiCl.xH2O
Formula Weight: 42.39(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Fórmula:
ClLi·xH₂O Ponto de Fusão: >98 °C (-H₂O) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149764 Número CAS: 85144-11-2 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 14,5528 |