Print…
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
50780-1G 50780-5G
SIAL50780-1GEA 537 EUR
SIAL50780-1G SIAL50780-5G
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato, Sigma-Aldrich®
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato
Fórmula: HAuCl₄·H₂O
Peso Molecular: 357.8 g/mol
Densidade: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149903
Número CAS: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 III