Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
254169-500MG
254169-5G
SIAL254169-500MGEA
318
EUR
SIAL254169-500MG
SIAL254169-5G
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato, Sigma-Aldrich®
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato
Fórmula:
HAuCl₄·H₂O Peso Molecular: 357.8 g/mol Densidade: 1.169 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00149903 Número CAS: 27988-77-8 EINECS: 240-948-4 UN: 3260 ADR: 8 III |