Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato (≥49% Au) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
12325.03
12325.06
12325.14
12325.22
12325.03EA
218
EUR
12325.03
12325.06
12325.14
12325.22
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato (≥49% Au) ≥99.9% (baseado em metais)
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 27988-77-8
Molecular Formula: HAuCl4.xH2O
Formula Weight: 339.79(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Yellow-orange
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149903
Fórmula:
HAuCl₄·H₂O Peso Molecular: 357.8 g/mol Densidade: 1.169 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149903 Número CAS: 27988-77-8 EINECS: 240-948-4 UN: 3260 ADR: 8 III |