Print…
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
223620010 223620050
ACRO223620010EA 203 EUR
ACRO223620010 ACRO223620050
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato
Fórmula: HAuCl₄·H₂O
Peso Molecular: 357.8 g/mol
Ponto de Fusão: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149903
Número CAS: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Yellow to orange Powder or crystals and/or chunks
Gold (Au) ≥49 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in diethyl ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %