Print…
Ácido tetracloroaúrico (III) trihidrato ≥49,0% (baseado em Au) ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
G4022-1G G4022-25G G4022-5G
G4022-1GEA 0 EUR
G4022-1G G4022-25G G4022-5G
Ácido tetracloroaúrico (III) trihidrato ≥49,0% (baseado em Au) ACS, Fluka™
Ácido tetracloroaúrico ( III) trihidrato
Fórmula: HAuCl₄·3H₂O
Ponto de ebulição: Decomposes on heating
Ponto de Fusão: 30 °C
Densidade: 3,9 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149904
Número CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance of the substance complying
Assay of Au Min. 49.0 %
Alkali- and other metals (as SO₄) Max. 0.2 %
In ether insoluble matter Max. 0.1 %