Print…
Ácido tetracloroaúrico (III) trihidrato reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01582.0001 1.01582.0005 1.01582.0100
1.01582.0001EA 471 EUR
1.01582.0001 1.01582.0005 1.01582.0100
Ácido tetracloroaúrico (III) trihidrato reagente analítico, Supelco®
Ácido tetracloroaúrico ( III) trihidrato
Fórmula: HAuCl₄·3H₂O
Ponto de Fusão: 30 °C
Densidade: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149904
Número CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Encomendar
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 30 °C
Molar Mass 393.83 g/mol
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid