Print…
Ácido tetracloroaúrico (III) trihidrato ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
411070010 411070050 411070250
ACRO411070010EA 183 EUR
ACRO411070010 ACRO411070050 ACRO411070250
Ácido tetracloroaúrico (III) trihidrato ACS
Ácido tetracloroaúrico ( III) trihidrato
Fórmula: HAuCl₄·3H₂O
Ponto de Fusão: 30 °C
Densidade: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149904
Número CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Yellow to orange Powder and/or chunks (May have a brown hue)
Assay ≥49.0 % (Au)
Insoluble matter ≤0.1 % (10 % in ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %