Print…
Piperazina hexahidratado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Piperazine hydrate
P7003-1KG P7003-200G
P7003-1KGEA 161 EUR
P7003-1KG P7003-200G
Piperazina hexahidratado, Supelco®
Piperazina hexahidratado
Fórmula: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Peso Molecular: 194.23 g/mol
Ponto de ebulição: 145
Ponto de Fusão: 44…45 °C
Ponto de Inflamação: 87
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149389
Número CAS: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&vid=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=375c48e7f7afdd37f3ccadb37004c547a13a1bb8&vid=375c48e7f7afdd37f3ccadb37004c547a13a1bb8&prid=web&clid=SAPDAM