Print…
Piperazina hexahidratado 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
131300010 131301000 131305000 131300051
ACRO131300010EA 120 EUR
ACRO131300010 ACRO131301000 ACRO131305000 ACRO131300051
Piperazina hexahidratado 98%
Piperazina hexahidratado
Fórmula: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Ponto de ebulição: 145…156 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149389
Número CAS: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07617
Encomendar
Appearance Transparent to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %