Print…
trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético ácido monohidratado zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Titriplex® IV
MQ200
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
8.41032.0025EA 73.7 EUR
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético ácido monohidratado zS, Sigma-Aldrich®
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Fórmula: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Peso Molecular: 364.35 g/mol
Ponto de Fusão: 213…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066429
Número CAS: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 213 °C
Molar Mass 364.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3