Print…
Titriplex® IV (trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate) reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.08424.0025 1.08424.0100
1.08424.0025EA 138 EUR
1.08424.0025 1.08424.0100
Titriplex® IV (trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate) reagente analítico, Supelco®
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Fórmula: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Ponto de Fusão: 213…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066429
Número CAS: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 213 °C
Molar Mass 364.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3