Print…
p-Toluenesulphonic acid monohydrate, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.09613.0100 1.09613.0500
1.09613.0100EA 39.3 EUR
1.09613.0100 1.09613.0500
p-Toluenesulphonic acid monohydrate, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
p-Toluenesulphonic acid monohydrate
Fórmula: C₇H₈O₃S·1H₂O
Peso Molecular: 190.22 g/mol
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Densidade: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142137
Número CAS: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8
Merck Index: 12,09671
Encomendar
Solubility 670 g/l (20 °C)
Melting Point 56 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 190.22 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Boiling Point 140 °C (27 hPa)
Flash Point 180 °C
pH 1 (650 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)
Ignition Point 600 °C