p-Toluenesulphonic acid monohydrate ≥98.5% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
44002.22
44002.36
44002.22EA
43.9
EUR
44002.22
44002.36
p-Toluenesulphonic acid monohydrate ≥98.5% ACS
p-Toluenesulphonic acid monohydrate
Purity: 98.5+%
CAS No.: 6192-52-5
Molecular Formula: C7H8O3S.H2O
Formula Weight: 190.22 (172.20anhy)
Flash Point: 150°(302°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.24
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pink
Odour: Mild
Melting Point: 103-106°(anhy)
Boiling Point: 140°/20mm
Beilstein Reference: 3568023
Merck Reference: 14,9533
UN No.: 2585
MDL No.: MFCD00142137
Fórmula:
C₇H₈O₃S·1H₂O Ponto de ebulição: 140 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 103…106 °C (anidro) Densidade: 1,24 Ponto de Inflamação: 150 °C (302 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00142137 Número CAS: 6192-52-5 EINECS: 203-180-0 UN: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 14,9533 |