Print…
3,5-Dihydroxytoluene monohydrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methylresorcinol monohydrate, Orcinol monohydrate, 5-Methylbenzene-1,3-diol hydrate
129550250 129551000 129555000
ACRO129550250EA 96.4 EUR
ACRO129550250 ACRO129551000 ACRO129555000
3,5-Dihydroxytoluene monohydrate 99%
3,5-Dihydroxytoluene monohydrate
Fórmula: C₇H₈O₂·1H₂O
Ponto de ebulição: 290 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 56…61 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (4 °C)
Ponto de Inflamação: 159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149092
Número CAS: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Encomendar
Appearance White to beige to pink-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
Water 10 to 14 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light brown
HPLC ≥98.5 %