Print…
1,3,5-Trihidroxibenzeno dihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,3,5-Trihydroxybenzene dihydrate, Phloroglucinol, Hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P38005-100G P38005-25G
SIALP38005-100GEA 121 EUR
SIALP38005-100G SIALP38005-25G
1,3,5-Trihidroxibenzeno dihidratado, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trihidroxibenzeno dihidratado
Fórmula: C₆H₆O₃·2H₂O
Ponto de Fusão: 218…221 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149090
Número CAS: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413