Print…
1,3,5-Trihidroxibenzeno dihidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3,5-Trihydroxybenzene dihydrate, Phloroglucinol, Hydrate
A13034.14 A13034.22 A13034.36
A13034.14EA 30.2 EUR
A13034.14 A13034.22 A13034.36
1,3,5-Trihidroxibenzeno dihidratado ≥98%
1,3,5-Trihidroxibenzeno dihidratado
Purity: 98% CAS No.: 6099-90-7 Molecular Formula: C6H6O3.2H2O Formula Weight: 162.14 (126.11anhy) Odour: Odourless Melting Point: 214-217° MDL No.: MFCD00149090
Fórmula: C₆H₆O₃·2H₂O
Ponto de Fusão: 214…217 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149090
Número CAS: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 14,7328