Print…
1,3,5-Trihidroxibenzeno dihidratado 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3,5-Trihydroxybenzene dihydrate, Phloroglucinol, Hydrate
131040250 131041000 131045000
ACRO131040250EA 31.5 EUR
ACRO131040250 ACRO131041000 ACRO131045000
1,3,5-Trihidroxibenzeno dihidratado 99%
1,3,5-Trihidroxibenzeno dihidratado
Fórmula: C₆H₆O₃·2H₂O
Peso Molecular: 162.14 g/mol
Ponto de Fusão: 218…221 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149090
Número CAS: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥96.0 %