Print…
Acido 2,4,6-Trihidroxibenzoico monohidratado ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid hydrate
B22768.14 B22768.22 B22768.36
B22768.14EA 61.6 EUR
B22768.14 B22768.22 B22768.36
Acido 2,4,6-Trihidroxibenzoico monohidratado ≥94%
Acido 2,4,6-Trihidroxibenzoico monohidratado
Purity: 94% CAS No.: 71989-93-0 Molecular Formula: C7H6O5.H2O Formula Weight: 188.14 (170.12anhy) Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 2212148
Fórmula: C₇H₆O₅·1H₂O
Ponto de Fusão: ∼ 210 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149095
Número CAS: 71989-93-0
EINECS: 201-467-5