Print…
Ácido 5-sulfosalicílico dihidratado ≥99.0% (por acidimetria) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
8.00691.1000EA 132 EUR
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
Ácido 5-sulfosalicílico dihidratado ≥99.0% (por acidimetria) para síntese, Sigma-Aldrich®
5-Sulphosalicylic acid dihydrate
Fórmula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Peso Molecular: 254.22 g/mol
Ponto de Fusão: 224
Densidade: 1.695 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149540
Número CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Identity (IR) passes test
Synonyms 2-Hydroxybenzoic-5-Sulfonic Acid, Dihydrate
Chemical Formula HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O