Ácido 5-sulfosalicílico dihidratado 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
43144.36
43144.22
43144.14
43144.36EA
266
EUR
43144.36
43144.22
43144.14
Ácido 5-sulfosalicílico dihidratado 99+% ACS
5-Sulphosalicylic acid dihydrate
Purity: 99+%
CAS No.: 5965-83-3
Molecular Formula: C7H6O6S.2H2O
Formula Weight: 254.22 (218.19anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Pungent
Melting Point: 103-112°
Beilstein Reference: 650741
Merck Reference: 14,8964
UN No.: 2585
MDL No.: MFCD00007508
Reagent for precipitation of proteins
Fórmula:
HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O Peso Molecular: 254.22 g/mol Ponto de Fusão: 103…112 °C Densidade: 1.695 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 150 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149540 Número CAS: 5965-83-3 EINECS: 202-555-6 UN: 2585 ADR: 8 III Merck Index: 14,8964 |