Print…
Ácido 5-sulfosalicílico dihidratado 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
268790010 268792500
ACRO268790010EA 122 EUR
ACRO268790010 ACRO268792500
Ácido 5-sulfosalicílico dihidratado 99+%
5-Sulphosalicylic acid dihydrate
Fórmula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Ponto de Fusão: 106…110 °C
Densidade: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149540
Número CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤16 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤40 ppm
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Salicylic acid ≤0.1 %