Print…
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
15764.09 15764.18
15764.09EA 110 EUR
15764.09 15764.18
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥99%
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Purity: 99+% CAS No.: 207596-29-0 Molecular Formula: CH3(CH2)7SO3Na.H2O Formula Weight: 234.29 (216.28anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00007544
Fórmula: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007544
Número CAS: 207596-29-0
EINECS: 226-195-4