Print…
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
206140050 206140250 206141000
ACRO206140050EA 70.6 EUR
ACRO206140050 ACRO206140250 ACRO206141000
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98%
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Fórmula: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007544
Número CAS: 207596-29-0
EINECS: 226-195-4
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7 % to 9 % (140°C)
Titration after Ion exchange ≥97.5 %