Print…
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
52865-10G 52865-250G 52865-50G
SIAL52865-10GEA 90.4 EUR
SIAL52865-10G SIAL52865-250G SIAL52865-50G
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Fórmula: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149549
Número CAS: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3