Print…
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
52862-10G-F 52862-50G-F
52862-10G-FEA 153 EUR
52862-10G-F 52862-50G-F
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Fórmula: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149549
Número CAS: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=897e40e9856d4ea56d810990e51bee4045dd30d6&vid=d9488496ad880fedc4f73526c19d1430ba156df1&prid=web&clid=SAPDAM