Print…
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
51835-10G 51835-250G 51835-50G
SIAL51835-10GEA 121 EUR
SIAL51835-10G SIAL51835-250G SIAL51835-50G
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Fórmula: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149550
Número CAS: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5