Print…
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
51833-10G 51833-5G
51833-10GEA 146 EUR
51833-10G 51833-5G
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Fórmula: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149550
Número CAS: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b43017d31a4676d665699be87628285735678548&vid=974b14926894285b00cbafbf2b0c5043e32024fb&prid=web&clid=SAPDAM