Print…
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
51832-10G-F 51832-50G-F
51832-10G-FEA 342 EUR
51832-10G-F 51832-50G-F
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Fórmula: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149550
Número CAS: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc61ea40aea34a4ecc116221e6b8f64cb4dd245&vid=6423e1e17128215a02c27a62b05b8e4454209037&prid=web&clid=SAPDAM