Print…
Etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio dihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E5391-20KG E5391-250G
SIALE5391-20KGEA 6290 EUR
SIALE5391-20KG SIALE5391-250G
Etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio dihidratado, Sigma-Aldrich®
Etilenodiaminotetraacetato de tetrassódio dihidratado
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Peso Molecular: 416.2 g/mol
Ponto de Fusão: > 300 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150026
Número CAS: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544