Print…
EDTA sal dissódico 0.05 M EDTA-Na2 solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
318892-500ML 318892-2.5L
318892-500MLEA 29.78 EUR
318892-500ML 318892-2.5L
EDTA sal dissódico 0.05 M EDTA-Na2 solução volumétrica, Fluka™
EDTA sal dissódico
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Ponto de Fusão: 255 °C
Densidade: 1,01 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070672
Número CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
Encomendar
Assay 0.0490 - 0.0510 mol/l
Traceable to NIST SRM effective