Print…
EDTA sal dissódico dihidratado ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
20296.291EA 74.3 EUR
20296.291 20296.360 20296.462
EDTA sal dissódico dihidratado ≥98%, TECHNICAL
EDTA sal dissódico dihidratado
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Ponto de Fusão: 255 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150037
Número CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98 %