Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT ACS, JP, USP, BP, Ph. Eur. para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
1.37004.1000
1.37004.9012
1.37004.9025
1.37004.1000EA
364
EUR
1.37004.1000
1.37004.9012
1.37004.9025
Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT ACS, JP, USP, BP, Ph. Eur. para produção biofarmacêutica, SAFC®
EDTA sal dissódico dihidratado
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Ponto de Fusão: 255 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150037 Número CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |