Titriplex® III ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.08418.0100
1.08418.0250
1.08418.1000
1.08418.5000
1.08418.9025
1.08418.0100EA
54.7
EUR
1.08418.0100
1.08418.0250
1.08418.1000
1.08418.5000
1.08418.9025
Titriplex® III ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
EDTA sal dissódico dihidratado
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Ponto de Fusão: 255 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150037 Número CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
|
Solubility | 100 g/l (20°C) |
Melting Point | 110 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 700 kg/m3 |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
pH | 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur |
Synonyms | Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt |
Hill Formula | C10H14N2Na2O8* 2 H2O |
Chemical Formula | C10H14N2Na2O8* 2 H2O |