Print…
EDTA sal dissódico dihidratado, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
2060.1000EA 167.28 EUR
2060.1000 2060-38
EDTA sal dissódico dihidratado, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
EDTA sal dissódico dihidratado
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Ponto de Fusão: 255 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150037
Número CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM