Print…
EDTA sal dissódico dihidratado, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
1073.0250EA 97.89 EUR
1073.0250 1073.0500 1073.1000
EDTA sal dissódico dihidratado, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
EDTA sal dissódico dihidratado
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Ponto de Fusão: 255 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150037
Número CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 6.0
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm) Copper (Cu) max. 3
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5