EDTA sal dissódico dihidratado 99.0-101.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
33312.22
33312.36
33312.22EA
41.7
EUR
33312.22
33312.36
EDTA sal dissódico dihidratado 99.0-101.0% ACS
EDTA sal dissódico dihidratado
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 6381-92-6
Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2.2H2O
Formula Weight: 372.24 (336.22anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: 248° dec.
Beilstein Reference: 3900609
MDL No.: MFCD00150037
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Ponto de Fusão: 248 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150037 Número CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |