EDTA sal dissódico dihidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
147850010
147851000
147855000
147850050
ACRO147850010EA
180
EUR
ACRO147850010
ACRO147851000
ACRO147855000
ACRO147850050
EDTA sal dissódico dihidratado 99+% para análise
EDTA sal dissódico dihidratado
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Ponto de Fusão: 252 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150037 Número CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
|
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 99.0 to 101.0 % (On dry substance) |
Loss on drying | ≤11.4 % (200°C, 3 h) |
pH | 4.0 to 6.0 (1 % at 20°C) |
Iron (Fe) | ≤80 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |