Print…
Citrato trissódico dihidratado, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06448.0500 1.06448.1000 1.06448.5000 1.06448.9025
1.06448.0500EA 40.47 EUR
1.06448.0500 1.06448.1000 1.06448.5000 1.06448.9025
Citrato trissódico dihidratado, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análise, Supelco®
Citrato trissódico dihidratado
Fórmula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Peso Molecular: 294.1 g/mol
Ponto de Fusão: 150
Densidade: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150031
Número CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 425 g/l (25 °C)
Melting Point 150 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 294.10 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 1.76 g/cm3
pH 7.5 - 9.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)