Print…
tri-Sodium citrate dihydrate, EMPROVE® ESSENTIAL E331, BP, Ph. Eur., JP, USP, extra puro suitable for use as excipient, adequado para uso como excipiente, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
1.06447.5000 1.06447.9029
1.06447.5000EA 565 EUR
1.06447.5000 1.06447.9029
tri-Sodium citrate dihydrate, EMPROVE® ESSENTIAL E331, BP, Ph. Eur., JP, USP, extra puro suitable for use as excipient, adequado para uso como excipiente, SAFC®
Citrato trissódico dihidratado
Fórmula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Peso Molecular: 294.1 g/mol
Ponto de Fusão: 150
Densidade: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150031
Número CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM