Print…
Citrato trissódico dihidratado, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
567446-1 567446-100 567446-5
567446-1EA 96.4 EUR
567446-1 567446-100 567446-5
Citrato trissódico dihidratado, Millipore®
Citrato trissódico dihidratado
Fórmula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Ponto de Fusão: 150 °C
Densidade: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150031
Número CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM