Print…
Citrato trissódico dihidratado 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
227130010 227135000 227130051 227130250
ACRO227130010EA 51.2 EUR
ACRO227130010 ACRO227135000 ACRO227130051 ACRO227130250
Citrato trissódico dihidratado 99%, puro
Citrato trissódico dihidratado
Fórmula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Peso Molecular: 294.1 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150031
Número CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 11 to 13 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %