Print…
Oxalato de di-amônio monohidratado 99,5 RT, BioUltra, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
MQ100
09898-100G 09898-500G
SIAL09898-100GEA 83.8 EUR
SIAL09898-100G SIAL09898-500G
Oxalato de di-amônio monohidratado 99,5 RT, BioUltra, Sigma-Aldrich®
Oxalato de di-amónio monohidratado
Fórmula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Peso Molecular: 142.11 g/mol
Ponto de ebulição: 70
Ponto de Fusão: 70
Densidade: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149694
Número CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00541