Print…
Oxalato de di-amônio monohidratado 99,5-101,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
21289.236EA 37.5 EUR
21289.236 21289.293
Oxalato de di-amônio monohidratado 99,5-101,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Oxalato de di-amónio monohidratado
Fórmula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Peso Molecular: 142.11 g/mol
Ponto de ebulição: 70
Ponto de Fusão: 70
Densidade: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149694
Número CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00541
Encomendar
Assay 99.5 - 101.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm